主要文件
CLS30232L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 2,000 mL
别名:
Corning® 3023
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
特點
subdivision 20.0 mL
製造商/商標名
Corning 3023-2L
tol. measuring range
6.0 mL
容積
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)