主要文件
CLS2400300
Pyrex® Liebig condenser with top and bottom joints
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
别名:
Corning® 2400
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
製造商/商標名
Corning 2400-300
存貨情形
not available in EU (Not available in EU countries)
護套長度
300 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With drip-tip. Large-capacity water jacket cools efficiently.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)