Merck
CDS009263
Sigma-Aldrich
2-吡啶硼酸
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6BNO2
分子量:
122.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
OB(C1=CC=CC=N1)O
InChI
1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H
InChI 密鑰
UMLDUMMLRZFROX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
请注意,Sigma-Aldrich将本品作为一系列特殊化学品的一部分提供给早期发现研究人员。Sigma-Aldrich不收集本品的分析数据。买方承担确认产品特性和/或纯度的责任。所有销售均为最终销售。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)