Merck
C91204
Sigma-Aldrich
2-氰基乙醚
98%
别名:
3,3'-氧二丙腈, 2,2′-二氰基二乙醚, 双(2-氰乙基)醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O(CH2CH2CN)2
CAS号:
分子量:
124.14
Beilstein:
1746454
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
110-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
InChI 密鑰
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)