Merck
C24809
Sigma-Aldrich
3-氯苯甲腈
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CN
CAS号:
分子量:
137.57
Beilstein:
1906694
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChI 密鑰
WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
206.6 °F
閃點(°C)
97 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)