主要文件
BR781702
BRAND®微量板BRANDplates®,pureGrade
size 1536 wells, size 10 μL, flat bottom, black
别名:
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
black wells
flat bottom
polystyrene
無菌
sterile
特點
lid
skirt (F-bottom)
包裝
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
製造商/商標名
BRAND 781702
尺寸
10 μL
1536 wells
有效容積
10 μL
顏色
black
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)