主要文件
BR781520
Sigma-Aldrich
Brand®1.2 ML试管架
individual tubes, polypropylene
别名:
样品储存, 管架, 试管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.22
材料
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
individual tubes
包裝
pack of 960 (bulk)
製造商/商標名
BRAND 781520
容量
1.2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
法律資訊
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
BR781520-960EA4061831860290