主要文件
BR759705
BRAND®一次性袋子
polypropylene
别名:
一次性袋子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
24111500
NACRES:
NB.35
材料
polypropylene
製造商/商標名
BRAND 759705
長度 × 寬度
300 mm × 200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
透明聚丙烯实验室处理袋设计,安全方便地处理实验室废物。处理袋透明,便于识别内容物。由耐用的聚丙烯材料制成,不易刺破和撕裂,适用于包含各种非尖锐的实验室物品,如纸巾、手套和其他非危险材料。
應用
废物处理
特點和優勢
  • 由聚丙烯组成
  • 可高压灭菌
  • 此袋中不得放置锋利物体,如针头。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)