主要文件
BR65638
BRAND®干燥器′Novus′ 带球形把手的盖子
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 93 mm, with knob lid
别名:
盖子, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104510
NACRES:
NB.43
特點
with knob lid
製造商/商標名
BRAND 65638
標稱直徑 × 外徑 × 高度
200 mm × 270 mm × 93 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)