主要文件
BR470045
BRAND®盖玻片,适用于显微镜涂片
L × W 18 mm × 18 mm, square
别名:
显微, 盖玻片
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122600
NACRES:
MA.01
材料
borosilicate glass
square
製造商/商標名
BRAND 470045
長度 × 寬度
18 mm × 18 mm
厚度
0.13-0.17 mm , No. 1
一般說明
透明硼硅酸盐玻璃,水解等级为1级,具有优异的耐化学腐蚀性。厚度1号(0.13 ~ 0.17 mm)。折射率ne = 1.52 ± 0.01,阿贝数ve = 56.5 ± 0.5。全自动生产保证了“即用型”的质量——清洁、无尘无油、无变形、平面度在± 3 µ m以内。
特點和優勢
  • 即用型
  • 1类水解玻璃材质,强化学耐受性
  • 干净:不含灰尘和油脂
  • 无变形
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)