主要文件
BR43055
BRAND®玻璃瓶口倾斜式移液分液器
without bottle
别名:
自动移液管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
製造商/商標名
BRAND 43055
容積
5 mL
顏色
green markings
接頭
(29/32)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
BR43055-1EA4061831856439