主要文件
BR37465
BRAND®容量瓶BLAUBRAND® USP
capacity 50 mL, joint: 12/21, glass stopper
别名:
BLAUBRAND®, 容量瓶, 美国药典
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.01
材料
amber
borosilicate glass 3.3 flask
glass stopper
接合處
joint ST/NS neck12/21
joint: 12/21
特點
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
BRAND 37465
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
BRAND®容量瓶(BLAUBRAND®,USP标准)由优质的Boro3.3高硼硅玻璃制成,符合DIN EN ISO 1042标准。经过To Contain(TC, In)定容校准,确保准确配制液体用于各种实验室应用。每个瓶子都附有USP批次证书,证明其符合严格的质量与合规标准。该容量瓶是精确分析工作的必备工具,适于实验室进行可靠准确的液体操作。
特點和優勢
  • BRAND® BLAUBRAND® 50 mL容量瓶可进行高准确度的精确液体测量,即使使用部分容积也是如此。
  • 计算机控制系统保证了全自动生产过程的精度。
  • 产品经单独校准,可在技术上做到极致。
  • USP容量仪器符合美国药典规定的A级误差限。
  • 棕色可保护光敏感性物质。
  • 烧瓶可在干燥箱或灭菌器中加热至250°C,而不对容积造成永久性变化。
  • 特别开发的优质印刷油墨可确保长使用寿命。
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)