主要文件
BR36978
BRAND®容量瓶BLAUBRAND®已通过USP符合性认证
capacity 50 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
别名:
BLAUBRAND®, 容量瓶, 美国药典
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
glass stopper
接合處
joint: ST/NS neck12/21
特點
accuracy class A
包裝
pack of 2
製造商/商標名
BRAND 36978
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
BRAND®容量瓶(BLAUBRAND®,USP符合性认证)由优质的Boro3.3高硼硅玻璃制成,符合DIN EN ISO 1042标准。经过To Contain(TC, In)定容校准,确保准确配制液体用于各种实验室应用。每个瓶子都附有USP批次证书,证明它符合严格的质量和安全标准。该容量瓶是精确分析工作的必备工具,适于实验室进行可靠合规的液体操作。
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
BR36978-2EA4061831856040