主要文件
BR36180
BRAND®容量瓶
PMP, transparent, size 500 mL
别名:
塑料, 容量瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
PMP
polypropylene stopper
transparent
接合處
joint ST/NS neck19/26
特點
accuracy class A
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 36180
尺寸
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
BR36180-1EA4061831846096