主要文件
BR23866
BRAND®备用滴定管延长管,适用于紧凑型自动滴定管
25 mL, SILBERBRAND
别名:
SILBERBRAND, 滴定管, 紧凑型自动滴定管, 自动滴定管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
amber AR-Glass
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 23866
測量範圍
25 mL
滴定管長度
400 mm
容積
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The BRAND® spare burette length for the compact automatic burette is made from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring durability and clarity for precise measurements. Designed specifically for compatibility with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact automatic burettes, this spare part maintains the performance standards required for accurate liquid dispensing.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
BR23866-1EA4061831854961