主要文件
BR23766
BRAND® SILBERBRAND自动滴定管,Dr. Schilling刻度
burette size 25 mL, bottle size 1000 mL, amber AR-Glass
别名:
Dr. Schilling刻度, SILBERBRAND, 滴定管, 自动滴定管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
amber AR-Glass
特點
Schellbach stripe
graduated in white
製造商/商標名
BRAND 23766
體積測量範圍
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
瓶尺寸
1000 mL
滴定管尺寸
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
BR23766-1EA4061831854862