主要文件
BR144535
BRAND®锥形接头塞,硅硼玻璃
joint: ST/NS 29/32, semi-hollow
别名:
塞子, 锥形接头塞
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.51
材料
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
接合處
joint: ST/NS29/32
描述
octagonal grip
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 144535
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
BR144535-1EA4061831864373