主要文件
BR144320
BRAND®塞子
silicone, H 20 mm, top diam. 16 mm
别名:
塞子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.35
材料
silicone
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
BRAND 144320
高度
20 mm
底直徑
12.5 mm
頂端直徑
16 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)