主要文件
BR128948
BRAND®窄口瓶,PFA
capacity 250 mL
别名:
PFA, 塑料, 瓶子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
PFA bottle
PFA cap
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
接合處
Joints threaded neck (S28)
特點
autoclavable
with cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 128948
容量
250 mL
直徑× 高度
61 mm × 160 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
BR128948-1EA4061831863789