主要文件
BMSD113210TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 1 mm, Molecular Biology (TriplePure)
别名:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
(zirconium)
等級
Molecular Biology (TriplePure)
包裝
pkg of 250 g
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1132-10TP
珠直徑
1 mm
相容性
BeadBug and BeadBlaster
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
應用
Bead homogenization
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)