主要文件
BAH377740000
Stirring bar retriever
white PTFE (flexible), diam. × L 12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
别名:
Stirring bar retriever
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.43
材料
white PTFE (flexible)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art H37774-0000
直徑×長度
12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Flexible PTFE rod with a powerful Alnico PTFE-coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.
特點和優勢
  • Flexible white rod is 33cm (13") long
  • Autoclavable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)