主要文件
BAF116370006
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 185 mL (6 oz), polyethylene
别名:
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.43
材料
polyethylene
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Bel-Art F11637-0006
藝帽直徑
24 mm
容量
185 mL (6 oz)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
特點和優勢
  • Tip opening is 0.76mm (0.030")
法律資訊
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)