Merck
B64202
Sigma-Aldrich
4-溴-3,5-二甲基苯酚
99%
别名:
4-溴-3,5-二甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H2(CH3)2OH
CAS号:
分子量:
201.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(O)cc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI 密鑰
WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)