Merck
B59608
Sigma-Aldrich
α-溴-γ-丁内酯
97%
别名:
2-溴-4-羟丁酸-γ-内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5BrO2
CAS号:
分子量:
164.99
Beilstein:
107800
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
138 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BrC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
InChI 密鑰
LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)