化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4422 (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3)4/h7,10H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
JGVZJRHAZOBPMW-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup