About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20FNO4
CAS号:
分子量:
405.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
顏色
beige
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC1=CC=CC(C[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=C1
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-7-5-6-15(12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI 密鑰
DWSDVARCJDOADL-QFIPXVFZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
ALD00374-250MG | 4061833244708 |