Merck
ALD00036
Sigma-Aldrich
4-硝基苯磺酰氟
95%
别名:
4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4SO2F
CAS号:
分子量:
205.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: click chemistry
mp
75-80 °C
78-80 °C (lit.)
SMILES 字串
FS(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H4FNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChI 密鑰
HRLAPUHJWRZEIC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)