Merck
ALD00028
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl fluoride
97%
别名:
4-(Fluorosulfonyl)benzyl bromide, Fluorosulfonylbenzyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrFO2S
CAS号:
分子量:
253.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: click chemistry
mp
80-85 °C
SMILES 字串
O=S(C1=CC=C(CBr)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H6BrFO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
WWAPDVQUZYCNCR-UHFFFAOYSA-N
相關產品
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.