等級
technical grade
品質等級
化驗
80%
形狀
powder, crystals or chunks
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
yellow to olive green
mp
212-215 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6H,12H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3