Merck
A61004
Sigma-Aldrich
1-甲氧基-2-丙胺
95%
别名:
2-氨基-1-甲氧基丙烷, 2-甲氧基异丙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
89.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4065 (lit.)
bp
92.5-93.5 °C/743 mmHg (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COCC(C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI 密鑰
NXMXETCTWNXSFG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
48.2 °F - closed cup
閃點(°C)
9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1