Merck
A19202
Sigma-Aldrich
2-乙酰基菲
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O
CAS号:
分子量:
220.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
144-145 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)13-8-9-16-14(10-13)7-6-12-4-2-3-5-15(12)16/h2-10H,1H3
InChI 密鑰
CWILMKDSVMROHT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)