化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.439
密度
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C18H32O6/c1-4-7-10-16(19)22-13-15(24-18(21)12-9-6-3)14-23-17(20)11-8-5-2/h15H,4-14H2,1-3H3
InChI 密鑰
PZJLFHDNXGAZHU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves