Merck
932663
Sigma-Aldrich
浴铜灵
≥99% (HPLC)
别名:
2,9-二甲基-4,7-二苯基-1,10-菲咯啉, BCP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H20N2
CAS号:
分子量:
360.45
Beilstein:
306714
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.23
等級
sublimed grade
品質等級
描述
µe ≈ 5.5 x 10-6 cm2V-1s-1
化驗
≥99% (HPLC)
損耗
0.5% TGA, >240°C (weight loss)
mp
279-283 °C (lit.)
溶解度
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
277 nm
螢光
λem 386 nm±10 nm in THF
軌道能量
HOMO 6.4 eV 
LUMO 2.9 eV 
SMILES 字串
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
InChI 密鑰
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Use as Electron Transport / Hole Blocking Layer (ETL / HBL) in OLED and perovskite solar cells.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)