Merck
932345
Sigma-Aldrich
B4PYMPM
≥99% (HPLC)
别名:
4,6-Bis(3,5-di(pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H26N6
分子量:
554.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.23
等級
sublimed grade
品質等級
描述
T1: 2.8 eV
化驗
≥99% (HPLC)
energy gap
3.59 eV, Eg (HOMO-LUMO gap)
損耗
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
mp
374 °C
溶解度
methylene chloride: soluble
λmax
250 nm±5 nm in dichloromethane
軌道能量
HOMO -7.3 eV 
LUMO -3.71 eV 
應用
This sublimed high purity material is used as OLED Electron Transport Layer(ETL)/Hole Blocking Layer(HBL). ET & Host for Blue POLED.
EQE of 17.3% and µ0(electron) of 1 × 10−4 cm2 V−1 s−1.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)