Merck
930121
Sigma-Aldrich
RuCl(p-异丙基甲苯)[(S,S)-Ts-DPEN]
别名:
[N-[(1S,2S)-2-(氨基-κN)-1,2-二苯基乙基]-4-甲基苯磺酰胺合-κN]氯[(1,2,3,4,5,6-η)-1-甲基-4-(1-甲基乙基)苯]-钌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H35ClN2O2RuS
分子量:
636.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
形狀
powder or crystals
品質等級
mp
>175 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@H]([C@@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
AZFNGPAYDKGCRB-XCPIVNJJSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
催化剂涉及:
  • 亚胺和酮的不对称转移加氢
  • 分子内不对称还原胺化
  • 末端烯烃的串联氢甲酰化/氢化
手性氨基酰胺烷基配合物热分解研究中的反应物
RuCl(p-cymene)[(S,S)-Ts-DPEN] is a chiral diamine ligand complexed with ruthenium used for asymmetric hydrogenation reactions.
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)