Merck
930032
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(tBu-BQ)
≥95%
别名:
(1,5-Cyclooctadiene)(2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione)nickel(0)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H32NiO2
分子量:
387.18
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>200 °C
儲存溫度
2-8°C
相关类别
應用
Ni(COD)(tBu-BQ) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: APractical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)