Merck
926760
Sigma-Aldrich
PTABS
≥95%
别名:
4-(1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantan-1-ium-1-yl)butane-1-sulfonate, Kapdiphos
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N3O3PS
分子量:
293.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES 字串
O=[S-](CCCC[N@+]1(C2)C[N@@]3C[N@@](C[P@]2C3)C1)(=[O-])=O
應用
PTABS is a water soluble phosphine ligand for use in a variety of cross-coupling reactions including Heck, Suzuki, and Sonagashira cross-couplings.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
926760-1G4065267000220
926760-5G4065267000237