Merck
925411
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-1-hexanol
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14OS
CAS号:
分子量:
134.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
liquid
官能基
hydroxyl
thiol
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC(S)CCO
InChI
1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)