Merck
925071
Sigma-Aldrich
双氢氧化乙二胺铜(II) 溶液
Technipur®, 1.0 M in H2O
别名:
亚乙基二胺铜络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
CAS号:
分子量:
217.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
品質等級
濃度
1.0 M in H2O
SMILES 字串
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI 密鑰
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide is a solvent used to measure viscosity of cellulose.
法律資訊
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Conversion of various types of lignocellulosic biomass to fermentable sugars using kraft pulping and enzymatic hydrolysis.
Buzala K P, et al.
Wood Science and Technology, 51(4), 873-885 (2017)