主要文件
919322
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS 核壳型量子点
amine functionalized, fluorescence λem 600 nm, 1 mg/mL in water
别名:
Fluorescent nanocrystals, QDs
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CdSe/ZnS
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
濃度
1 mg/mL in water
螢光
FWHM 23-28 nm
λem 600 nm
, quantum yield ≥50%
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Reactive group: Amine
應用
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
注意
Do not freeze.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application
Foubert A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)