Merck
91377
Sigma-Aldrich
三氟化硼乙腈络合物 溶液
15.2-16.8% BF3 basis
别名:
(乙腈)-三氟化硼
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H3BF3N
CAS号:
分子量:
108.86
Beilstein:
3910569
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
反應適用性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
15.2-16.8% boron trifluoride
密度
0.87-0.88 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC#N.FB(F)F
InChI
1S/C2H3N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h1H3;
InChI 密鑰
MEMUCXUKCBNISQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
50.0 °F
閃點(°C)
10 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)