Merck
907707
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-butyric acid-3,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2H5CH13CH3CO2H
分子量:
105.11
分類程式碼代碼:
12352005
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+3
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stab
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
170.6 °F
閃點(°C)
77 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)