Key Documents
905062
Sigma-Aldrich
钙钛矿量子点
oleic acid and oleylamine coated, fluorescence λem 530 nm, 10 mg/mL in toluene
别名:
QD, 无镉量子点, 荧光纳米晶体, 钙钛矿FAPbX3量子点, 钙钛矿纳米晶体
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH5N2PbBr3
分子量:
491.98
分類程式碼代碼:
12352300
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
濃度
10 mg/mL in toluene
螢光
λem 530 nm
儲存溫度
2-8°C
一般說明
钙钛矿量子点(PQD) 是具有高发光效率的半导体材料。它们具有低阈值、可调谐波长和超稳定受激发射(SE)。这些半导体是一类混合无机和有机金属卤化物基钙钛矿材料。它们具有直接带隙,可用于各种光电设备。
應用
PQD 可用于制造发光二极管(LED) 和基于 PQD 的太阳能电池。
钙钛矿量子点(QD) 的通式为 ABX3 ,其中 A 为 Cs 或 FA(甲脒),X 为 Cl、Br 或 I。它们具有高光致发光效率和窄发射,并在可见光谱范围内发射。钙钛矿量子点不含镉,上述特性使其适用于发光二极管(LED)、激光器、液晶显示器(LCD)等应用
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
44.6 °F
閃點(°C)
7 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Brightly luminescent and color-tunable formamidinium lead halide perovskite FAPbX3 (X= Cl, Br, I) colloidal nanocrystals
Levchuk I, et al.
Nano Letters, 17(5), 2765-2770 (2017)
Multicolored Mixed-Organic-Cation Perovskite Quantum Dots (FA x MA1-x PbX3, X= Br and I) for White Light-Emitting Diodes
Zhang Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 56(36), 10053-10059 (2017)
CsPbX3 Quantum Dots for Lighting and Displays: Room-Temperature Synthesis, Photoluminescence Superiorities, Underlying Origins and White Light-Emitting Diodes.
Li X, et al.
Advances in Functional Materials, 26, 2435-2435 (2016)
Nanocrystals of Cesium Lead Halide Perovskites (CsPbX3, X = Cl, Br, and I): Novel Optoelectronic Materials Showing Bright Emission with Wide Color Gamut
L Protesescu et al.
Nano Letters, 15, 3692-3692 (2015)
CsPbX3 quantum dots for lighting and displays: room-temperature synthesis, photoluminescence superiorities, underlying origins and white light-emitting diodes
Li X, et al.
Advances in Functional Materials, 26(15), 2435-2445 (2016)