Merck
903922
Sigma-Aldrich
Taurolithocholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26D4H39NO8S2Na2
分子量:
611.76
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@](CC2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4)C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)