主要文件
90254
Sigma-Aldrich
H-Cys(Trt)-2-ClTrt 树脂
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
别名:
S-三苯甲基-L-半胱氨酸2-氯三苯甲酯,聚合物键合型
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.7 mmol/g loading
粒徑
80-160 μm
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids