Merck
901248
Sigma-Aldrich
(+)-Borneol-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D3H15O
CAS号:
分子量:
157.27
分類程式碼代碼:
12352114
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥97% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)