Merck
901194
Sigma-Aldrich
(t-Bu)2PMe-Pd-G3
95%
别名:
Methanesulfonato (di-tert-butyl) methylphosphino (2-amino-1,1-biphenyl-2-yl) palladium(II), Methanesulfonato (di-tert-butyl) methylphosphino (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H34NO3PPdS
分子量:
529.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
特點
generation 3
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
160-173 °C (decomp)
SMILES 字串
CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1
InChI
1S/C12H10N.C9H21P.CH4O3S.Pd/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-8(2,3)10(7)9(4,5)6;1-5(2,3)4;/h1-6,8-9H,13H2;1-7H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
SSBARXQHJYOPIL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Third-generation Buchwald precatalyst.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)