Merck
900995
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
≥97%
别名:
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16BF3N2O2
分子量:
276.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97%
形狀
powder or crystals
mp
99-100 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)C1=NN(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H16BF3N2O2/c1-9(2)10(3,4)19-12(18-9)7-6-17(5)16-8(7)11(13,14)15/h6H,1-5H3
InChI 密鑰
MUZZCKPFJNQCIH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00234.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)