Merck
900825
Sigma-Aldrich
聚己内酯
viscosity 0.40 dL/g 
别名:
PCL, Purasorb PC 04, 聚[2-癸内酯]
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(C6H10O2)nCH3
CAS号:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
chunks
品質等級
雜質
≤0.5% Residual Water content (colormetric titration)
≤0.5% Residual monomer (GC)
≤100 ppm Tin (AAS)
固有黏度
0.35-0.43 dL/g
黏度
0.40 dL/g
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI 密鑰
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚己内酯(PCL)是一种可生物降解的半结晶聚酯,用于组织工程和药物递送研究应用。由于脂肪链长度的增加,聚己内酯的降解速度明显慢于其他常见的可生物降解聚合物,如聚乳酸。PCL具有低熔点(55-60℃),使其成为热加工的理想选择,并增加了其在3D生物打印等新型应用中的使用。除了其良好的热性能外,PCL还具有在有机溶剂中的高溶解度,从而允许许多其他加工选择。该产品具有低残差水,单体和催化剂(锡)的特点,使其成为用于组织工程和3D生物打印研究的理想选择。
應用
该材料的研究应用包括:
  • 组织工程支架。
  • 3D生物打印。
  • 缓释等药物递送应用。
分析報告
外观:白色至浅棕褐色颗粒。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)