Merck
900731
Sigma-Aldrich
硝酸-d 溶液
98 atom % D, 90 wt. % in D2O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DNO3
CAS号:
分子量:
64.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
同位素純度
98 atom % D
形狀
solution
濃度
90 wt. % in D2O
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)